Learn More
Ester propylique de l'acide homovanillique, TRC
Code produit 30395321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395321 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH65630010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic Acid Propyl Ester
CAS 52744-26-0
Formule moléculaire C12H16O4
Quantité 10 g
Synonyme 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic Acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic Acid Propyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-3-6-16-12(14)8-9-4-5-10(13)11(7-9)15-2/h4-5,7,13H,3,6,8H2,1-2H3
SMILES CCCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
Nom IUPAC 2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétate de propyle
Poids moléculaire (g/mol) 224.25
Poids de la formule 224.1049