Learn More
HONB, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HONB |
| CAS | 21715-90-2 |
| Formule moléculaire | C9H9NO3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-hydroxy-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 3,5-Dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-4-ol, HONB, N-Hydroxy-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboximide, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, NSC 100740, NSC 12953 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6?,7? |
| SMILES | ON1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.17 |
| Poids de la formule | 179.0582 |