Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité à revêtement dur transparentes de série A700 Honeywell™
Code produit 12920345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture unitSize
12920345 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12920345 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1015361
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrant une protection solide comme le roc à un prix inférieur. Sperian™ Honeywell™ Les lunettes de sécurité à revêtement dur transparent de la série A700 offrent un style élégant pour un usage quotidien.
  • À un prix abordable et économique pour votre entreprise
  • Structure légère avec des branches de sport et des manchons de branche souples
  • Pont de nez universel moulé
  • Offrent un ajustement sécurisé et enveloppant pour le confort quotidien
  • Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate à base 8
  • Offre un champ de vision sans distorsion à 180°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection faciale et oculaire
À utiliser avec (application) Usage général et protection contre les chocs (45 m/s), bien adapté aux applications intérieures telles que la fabrication légère.
Couleur de la monture Transparent
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate