Learn More
Honeywell Analytics™ Détecteurs monogaz GasAlertClip Extreme
Code produit 15620515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène
Sulfure d’hydrogène
Plages de mesure:
0 à 100
0 à 100 ppm
0 à 30%
Garantie:
2 ans
3 ans
Autonomie de la batterie:
2 ans
3 ans
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Garantie Autonomie de la batterie Conditionnement
15620515 Oxygène 0 à 30% 2 ans 2 ans 1 pièce
11905684 Sulfure d’hydrogène 0 à 100 ppm 2 ans 2 ans 1 pièce
15544036 Sulfure d’hydrogène 0 à 100 3 ans 3 ans -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15620515 Fournisseur Honeywell Analytics™ Code fournisseur BWC2X
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Durable, fiable, précis, facile à utiliser
La simplicité et les exigences de formation minimales de ces détecteurs de gaz en font une option économique, tandis que leur conception compacte et légère les rend polyvalents et confortables.
  • Auto-test complet du capteur, de l’état de la batterie, de l’intégrité du circuit et des alarmes sonores / visuelles
  • Barres d’alarme visuelles larges et lumineuses et alarme vibrante interne pour les environnements très bruyants
  • L’écran LCD fiable affiche l’autonomie restante en mois, jours et heures
  • Étanche
SO2
  • Plage de températures : De -30°C à +50°C (de -22°F à +122°F)
  • Plage de mesures : 0 à 100 ppm
  • Niveau d’alarme (faible/élevé) : 5/10 ppm
  • Garantie : Détecteur de deux ans uniquement
O2
  • Plage de températures : De -20°C à +50°C (de -4°F à +122°F)
  • Plage de mesures : 0 à 30,0 % en vol.
  • Niveau d’alarme (faible/élevé) : 19,5/23,5 %
  • Requiert un étalonnage
  • Garantie : Détecteur de deux ans uniquement
CO
  • Plage de températures : De -30°C à +50°C (de -22°F à +122°F)
  • Plage de mesures : 0 à 300 ppm
  • Niveau d’alarme (faible/élevé) : 35/200 ppm
  • Détecteurs de deux et trois ans disponibles
H2S
  • Niveau d’alarme (faible/élevé) : Sélectionnable à 5/10 ppm ou 10/15 ppm
  • Plage de températures : De -40°C à +50°C (de -40°F à +122°F)
  • Détecteurs de deux et trois ans disponibles
  • Plage de mesures : 0 à 100 ppm
Applications :
Pour la détection de H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX : CE III 1 G Exia IIC T4, CE : conformité européenne, Classe I, Division 1, Groupe A, B, C, D, IECEx : Exia IIC T4, INMETRO : BR Exia IIC T4, Directive EMC 89/336/EEC
Garantie
Garantie 2 ou 3 ans à partir de l’activation (fonctionnement normal donné plus une durée de conservation d’un an)
Spécification
Types d’alarme Sonore (95 dB), visuelle et par vibration
Autonomie de la batterie 2 ans
Certifications/Conformité ATEX : CE III 1 G Exia IIC T4, CE : Conformité européenne, Classe I, Division 1, Groupe A, B, C, D, IECEx : Exia IIC T4, INMETRO : BR Exia IIC T4, Directive EMC 89/336/EEC
Profondeur (impériale) 1,1 in
Profondeur (métrique) 2,79cm
Composants mesurés Oxygène
Type d’affichage LCD
Hauteur (impériale) 3,2 in
Hauteur (métrique) 8,12cm
Plage d’humidité 5 à 95%
Indice IP IP66 / 67
Longueur (métrique) 5,08cm
Plages de mesure 0 à 30%
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Garantie 2 ans
Poids (impériale) 2,7 oz.
Poids (métrique) 76g
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5,08cm