Learn More
Sperian™ Écran facial Clearways Honeywell™
Description
- Recommandée pour l’agriculture, l’industrie chimique, forestière
- Protège contre des dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les impacts, les éclaboussures, etc.
- La visière intégrale sûre, pratique et économique assure une protection supplémentaire
Informations sur la commande
Remarque : L’image montre à la fois le protecteur frontal et la visière. Les deux éléments doivent être commandés séparément. Voir protecteur frontal (11886980) et visières (11806990, 12652733 ou 11896980).
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Sans revêtement |
| Type de produit | Visor |
| Modèle | CV83P |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |