Learn More
Sperian™ Lunettes-masques à verres transparents ARMAMAX AX™ Honeywell™
Code produit 11857221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Revêtement dur
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
11857221 Sans revêtement 10 pièces
12970405 Revêtement dur 1 pièce
11847221 Revêtement dur 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11857221 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1002224
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrant des niveaux élevés de confort et de soutien. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Les lunettes de sécurité à verres transparents s'adaptent confortablement par-dessus les lunettes de vue.
  • Pratiques et durables
  • Les panneaux latéraux translucides et les sections de protection frontale réduisent les lumières éblouissantes et les reflets
  • Les branches incurvées et le pont de nez surélevé offrent un ajustement précis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000, EN 166 1F
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection faciale et oculaire
À utiliser avec (application) Masque OTG, utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage
Couleur de la monture Transparent
Nb par paquet 10/boîte
Lens Material Polycarbonate