Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité Fog-Ban™ transparentes OP-TEMA™ Honeywell™
Description
- Verres légers et vue complète
- Barre frontale moulée intégrée
- Pont de nez souple et réglable
- Longueur des branches et angle des verres réglables
- Verres en polycarbonate résistants à l’abrasion
- Dispositif de retenue Flexicord™ à ouverture inclus
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes EN 166 1F EN 170 et 2-1.2 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection faciale et oculaire |
| À utiliser avec (application) | Usage général et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage, protection anti-buée, protection contre les arcs électriques (filtrage des UV à 100 %) |
| Couleur de la monture | Noir |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Nylon |