Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité transparentes sans revêtement Polysafe™ Honeywell™
Description
- Bon pour les travaux mécaniques impliquant le broyage, le tournage et le meulage
- Lunettes enveloppantes pour une vision claire et sans distorsion
- Les ventilations indirectes empêchent l’apparition de buée
- Branches perforées permettant l’ajout d’un cordon de sécurité
- Offre une protection UV à 99,9 %
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166 1F, EN 170 et 2-1.2 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection faciale et oculaire |
| À utiliser avec (application) | Se monte au-dessus des verres correcteurs, utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage |
| Couleur de la monture | Transparent |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |