Learn More
Honeywell™ Protecteurs frontaux Supervizor
Code produit 11836990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SV9AC
SV9PC
Description:
Protecteur frontal avec bandeau à cliquet
Visière en PC transparent de 230 mm
Visière en acétate transparent de 200 mm
Lens Material:
Acétate
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Description Lens Material Conditionnement
11836990 SV9AC Visière en acétate transparent de 200 mm Acétate 1 pièce
11826990 SV9PC Visière en PC transparent de 230 mm Polycarbonate 1 pièce
11816990 - Protecteur frontal avec bandeau à cliquet Polycarbonate 1 pièce
15670324 - Protecteur frontal avec bandeau à cliquet Polycarbonate 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11836990 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1002307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.82€
    15.61€ / 1 pièces
    Économisez 27.21€
    63% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gamme de protections faciales montées sur casque robustes à usage intensif avec compatibilité de protection auditive. Les protections faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor offrent une large sélection de viseurs pouvant être adaptés au risque
  • Recommandée pour l’industrie chimique, forestière, entre autres
  • Protège contre les dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les gaz, les vapeurs et la fumée
  • Protection maximale autorisant les mouvements de la tête sans aucune gêne
  • La visière pliée sur les côtés permet un ajustement sans espace et suit les contours du visage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 1F
Largeur (métrique) 200 mm
Description Visière en acétate transparent de 200 mm
Type de produit Visière de protection pour superviseur
Modèle SV9AC
Nb par paquet 1paire
Lens Material Acétate