Learn More
Brady™ Lecteur portatif Honeywell Xenon 1950G HD
Code produit 17148654 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
USB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17148654 USB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17148654 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 306800
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le lecteur Xenon 1950G HD offre une lecture de codes-barres supérieure et une capture d’image numérique.
  • Le lecteur intègre une architecture de décodage révolutionnaire et un capteur personnalisé, permettant une profondeur de champ étendue, une lecture plus rapide et des performances de lecture améliorées sur des codes-barres de mauvaise qualité
  • Des codes-barres linéaires haute densité aux codes-barres 2D présents directement sur l’écran d’un appareil mobile, le scanner HD 1950G décode pratiquement tous les codes-barres en toute simplicité
Spécification
Description Capteur d’imageur haute densité
Type de connexion USB
Alimentation électrique 500 mA (à 5 V CC)
Alternate Part Number XENON 1950GHD