Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar en verre de qualité laboratoire, bouchon ventilé en polyéthylène
Codice prodotto. 11760749 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacité (métrique)
11760749 350 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11760749 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0376610
Expédition estimée: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Le flacon Dewar en verre de qualité laboratoire, à haute efficacité, présente une faible conductivité thermique et un vide poussé.
  • Le verre borosilicaté recuit réduit le risque d'implosion du flacon.
  • La base lestée réduit les risques de déversement.
  • Un revêtement en maille plastique résistante protège la gourde et assure une bonne prise en main.
  • Le bouchon ventilé en polyéthylène (inclus) minimise l'évaporation.
Specifications
Type de bouchon à couvercle Ventilé
Profondeur (métrique) intérieure 124mm
Diamètre (impériale) externe 3,4 in
Diamètre (métrique) externe 86mm
À utiliser avec (application) Stockage cryogénique et autres processus nécessitant une température extrêmement basse
Hauteur (impériale) 6,2 in
Hauteur (métrique) 157mm
Comprend Bouchon ventilé en polyéthylène
Capacité (métrique) 350 ml
Diamètre (impériale) interne 2,8 in
Diamètre (métrique) interne 71mm
Matériau Verre borosilicaté, polyéthylène