Learn More
Honokiol, 98+%
Code produit 15465679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465679 100 mg 100mg
15445679 10 mg 10mg
15455679 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63434.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells | CAS: 35354-74-6 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35354-74-6
Formule moléculaire C18H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Numéro MDL MFCD00016674
Clé InChI FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
CID PubChem 72303
ChEBI CHEBI:5759
Nom IUPAC 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMILES C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Honokiol
Point de fusion 86°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,4742
Poids de la formule 266.34
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Powder