Learn More
Honokiol, MedChemExpress
Code produit 16498946
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498946 100 mg
16484717 50 mg
16461476 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498946 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0003
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Specifications
Nom chimique ou matériau Honokiol
CAS 35354-74-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H18O2
Quantité 100 mg
Synonyme NSC 293100
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (187.74 mM)
SMILES OC1=C(CC=C)C=C(C2=CC(CC=C)=CC=C2O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 266.33
Poids de la formule 266.33
Pourcentage de pureté 98.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease