Learn More
Honokiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Honokiol |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2 |
| Poids de la formule | 266.1307 |