Learn More
Micronova™ Kit de nettoyage de hottes TMop™
Code produit 13127786 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité unitSize
13127786 Stérile 1 kit
13117786 Non stérile 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13127786 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur HK610IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Simplifie le nettoyage des hottes, isolateurs et armoires de sécurité grâce à un kit qui comprend un T-Mop™ de 10 pouces, une poignée de 25 pouces, douze housses de T-Mop™ en polyester et un MittWipe™.
Le kit de nettoyage T-Mop™ pour hottes Micronova est conçu pour simplifier le nettoyage des hottes, des isolateurs et des armoires de sécurité. Chaque kit comprend : un adaptateur T-Mop™ de 10 pouces, une poignée de 25 pouces, douze housses T-Mop™ en polyester et un MittWipe™. Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques.
  • Kit de nettoyage de la hotte
  • Pour le nettoyage des hottes, isolateurs et armoires de sécurité
  • Inclut : Un adaptateur T-Mop™ de 10 pouces, une poignée de 25 pouces, douze housses T-Mop™ en polyester et un MittWipe™
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Tous les composants passent à l'autoclave.
Spécification
Type de produit Kit de nettoyage
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 25 po
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 63,5 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 25,4 cm
Largeur (impériale) 10 po
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Comprend Adaptateur T-mop 1 x 10 po, 1 x poignée de 25 po, 12 x couvercle T-mop en polyester, 1 x MittWipe
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection de hottes et d’espaces de taille réduite
Matériau NovaPoly, 100 % polyester à maille lisse, acier inox 304