Learn More
Medicom™ Charlotte double élastique Hopen™
Charlotte double élastique Medicom™ Hopen™ disponible en quatre couleurs distinctes
36.00€
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 |
|---|---|
| Dimensions (L x l) | 44 x 50 cm |
| Jetable | Oui |
| Matériau | PP |
| Type de produit | Charlotte à clip |
| Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16504121
|
Medicom™
70.104 |
Jaune |
36.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- La charlotte en polypropylène légère offre un confort supplémentaire à l’utilisateur
- La couverture complète de la tête garantit une excellente rétention pour l’utilisateur
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- Peut être utilisée pour contrôler l’environnement des procédés HACCP et de diverses industries
Spécification
| Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 | |
| Oui | |
| Charlotte à clip | |
| Non stérile |
| 44 x 50 cm | |
| PP | |
| Double élastique |