Learn More
Medicom™ Charlotte double élastique Hopen™
Code produit 16504121 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16504121 Jaune 1000 pièces
17780129 Blanc 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16504121 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 70.104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.26€
    31.49€ / 1000 pièces
    Économisez 6.77€
    17% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Charlotte double élastique Medicom™ Hopen™ disponible en quatre couleurs distinctes
  • La charlotte en polypropylène légère offre un confort supplémentaire à l’utilisateur
  • La couverture complète de la tête garantit une excellente rétention pour l’utilisateur
  • Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
  • Peut être utilisée pour contrôler l’environnement des procédés HACCP et de diverses industries
Spécification
Type de produit Charlotte à clip
Matériau PP
Couleur Jaune
Jetable Oui
Type de couture Double élastique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) EPI de salle d’opération
Certifications/Conformité Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001
Dimensions (L x l) 44 x 50 cm
Longueur (métrique) 44 cm
Largeur (métrique) 50 cm
Structure Fabriquée en Chine