Learn More
Medicom™ Blouse hygiénique à usage unique Hopen™
La blouse hygiénique à usage unique Medicom™ Hopens™, sans poches, est microporeuse et imperméable
135.40€
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 |
|---|---|
| Certifications / conformité (Europe) | EN 1149-5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Finition | Microporeuse, étanche |
| Code produit | Marque | Type de bouchon | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Type de bouchon | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
16524081
|
Medicom™
40.550/02 |
Boutons pression | Moyenne |
147.00€ 135.40€ / 50 pièces Économisez 11.60€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 14-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16534081
|
Medicom™
40.550/03 |
Boutons pression | Grande taille |
330.00€ 135.40€ / 50 pièces Économisez 194.60€ 58% de réduction |
Expédition estimée: 14-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16544081
|
Medicom™
40.550/04 |
Boutons pression | XL |
157.59€ 135.40€ / 50 pièces Économisez 22.19€ 14% de réduction |
Expédition estimée: 14-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16554081
|
Medicom™
40.550/05 |
Boutons pression | 2XL |
147.00€ 135.40€ / 50 pièces Économisez 11.60€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 14-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Réduit la contamination de l’opérateur, mais aussi des produits et procédés sensibles dans une atmosphère protégée
- Protège contre les particules radioactives et les agents infectieux
- La blouse hygiénique microporeuse et anti-statique est confortable et légère
- Blouse en polypropylène revêtue de polyéthylène laminé pour une étanchéité hydrophobe étanche
- Disponible en plusieurs tailles et types de fermeture
Spécification
| Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 | |
| Blanc | |
| Microporeuse, étanche | |
| Unisexe | |
| Néant | |
| Particules radioactives, agents infectieux | |
| Non stérile |
| EN 1149-5 | |
| Oui | |
| Équipement de protection individuelle de catégorie 1 | |
| PP | |
| Individuelle, sachet | |
| Cousu |