Learn More
Medicom™ Blouse hygiénique à usage unique Hopen™
La blouse hygiénique à usage unique Medicom™ Hopens™, sans poches, est microporeuse et imperméable
Marque:  Medicom™ 40.550/04
Code produit. 16544081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.59€
    135.40€ / 50 pièces
    Économisez 22.19€
    14% de réduction
Expédition estimée: 15-10-2026
Description
  • Réduit la contamination de l’opérateur, mais aussi des produits et procédés sensibles dans une atmosphère protégée
  • Protège contre les particules radioactives et les agents infectieux
  • La blouse hygiénique microporeuse et anti-statique est confortable et légère
  • Blouse en polypropylène revêtue de polyéthylène laminé pour une étanchéité hydrophobe étanche
  • Disponible en plusieurs tailles et types de fermeture
Spécification
Spécification
XL
PP
Boutons pression
Non stérile
Néant
Cousu
EN 1149-5
Individuelle, sachet
Unisexe
Blanc
Oui
Particules radioactives, agents infectieux
Microporeuse, étanche
Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001
Équipement de protection individuelle de catégorie 1