Description
- La blouse protège l’opérateur, ainsi que les produits/procédés sensibles qui pourraient être contaminés dans une atmosphère protégée
- Protège l’utilisateur contre les particules radioactives et les agents infectieux
- Réduit le risque de salissure lié à l’activité de l’utilisateur
- Agréable et léger, le tissu en polypropylène est respirant, mais durable
- La variété de couleurs permet une identification possible par codes de couleur
- Deux poches : une sur la poitrine et une sur la cuisse inférieure
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
- Poches situées en haut à gauche et en bas à droite de la blouse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse hygiénique |
| Dimensions | XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stériles |
| Résistance | Particules radioactives, agents infectieux, Infectious Agents |
| Afficher plus |