Learn More
Medicom™ Combinaisons blanches simples Hopen™
Code produit 16544041 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de goulot:
Avec hotte
À collier
Capuche
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Épaisseur:
40 g/m2
40 g/m2
Conditionnement:
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de goulot Dimensions Épaisseur Conditionnement
16544041 À collier Grande taille 40 g/m2 25 pièces
16534041 À collier Moyenne 40 g/m2 25 pièces
16554041 À collier XL 40 g/m2 25 pièces
16564041 À collier 2XL 40 g/m2 25 pièces
16574041 À collier 3XL 40 g/m2 25 pièces
16564011 Avec hotte Grande taille 40 g/m2 25 pièces
16574011 Capuche XL 40 g/m2 25 pièces
16584011 Avec hotte 2XL 40 g/m2 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16544041 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 40.101/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.54€
    44.42€ / 25 pièces
    Économisez 12.12€
    21% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaisons blanches simples Medicom™ Hopen™ disponibles dans une variété de tailles et de styles pour s’adapter à tous les besoins
  • Les combinaisons blanches à usage unique peuvent être utilisées pour une grande variété de besoins industriels
  • Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlée
  • Adaptée aux procédures HACCP
Spécification
Type de produit Combinaisons à usage unique
Dimensions Grande taille
Sexe Unisexe
Matériau PP
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Cousu
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001
Nbre de poches Néant
Épaisseur 40 g/m2
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés