Learn More
Medicom™ Combinaisons blanches simples Hopen™
Combinaisons blanches simples Medicom™ Hopen™ disponibles dans une variété de tailles et de styles pour s’adapter à tous les besoins
Marque:  Medicom™ 40.001/05
Code produit. 16584011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    45.82€ / 25 pièces
    Économisez 24.18€
    34% de réduction
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les combinaisons blanches à usage unique peuvent être utilisées pour une grande variété de besoins industriels
  • Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlée
  • Adaptée aux procédures HACCP
Spécification
Spécification
2XL
PP
Oui
Non stérile
Néant
Unisexe
Blanc
Fermeture éclair
Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001
40 g/m2