Learn More
Medicom™ Combinaisons blanches simples Hopen™
Combinaisons blanches simples Medicom™ Hopen™ disponibles dans une variété de tailles et de styles pour s’adapter à tous les besoins
44.42€ - 53.00€
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 |
|---|---|
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Sexe | Unisexe |
| Code produit | Marque | dimNeckStyle | Dimensions | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | dimNeckStyle | Dimensions | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|
16534041
|
Medicom™
40.101/02 |
Moyenne | 40 g/m2 |
45.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16544041
|
Medicom™
40.101/03 |
Grande taille | 40 g/m2 |
53.00€ 44.42€ / 25 pièces Économisez 8.58€ 16% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16554041
|
Medicom™
40.101/04 |
XL | 40 g/m2 |
53.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16574041
|
Medicom™
40.101/06 |
3XL | 40 g/m2 |
53.00€ 44.42€ / 25 pièces Économisez 8.58€ 16% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16564011
|
Medicom™
40.001/03 |
Grande taille | 40 g/m2 |
46.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
16584011
|
Medicom™
40.001/05 |
2XL | 40 g/m2 |
70.00€ 45.82€ / 25 pièces Économisez 24.18€ 34% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Les combinaisons blanches à usage unique peuvent être utilisées pour une grande variété de besoins industriels
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlée
- Adaptée aux procédures HACCP
Spécification
| Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 | |
| Blanc | |
| Unisexe | |
| Non stérile |
| Fermeture éclair | |
| Oui | |
| PP |