Learn More
Medicom™ Charlotte simple élastique Hopen™
Code produit 16584111 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blue
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16584111 Blue 1000 pièces
16574111 Blanc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16584111 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 70.102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    23.53€ / 1000 pièces
    Économisez 60.47€
    71% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La charlotte simple élastique Medicom™ Hopen™ offre une couverture complète de la tête pour assurer la rétention des utilisateurs
  • Le modèle simple élastique fournit à l’utilisateur un bon soutien en couvrant l’intégralité de ses cheveux
  • Possibilité d’identification par code couleur
  • Destinée à être portée par les patients et les soignants dans la salle d’opération
  • Peut être utilisée comme objet de contrôle de l’environnement dans HACCP et dans diverses autres industries
Spécification
Matériau PP
Couleur Blue
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) EPI de salle d’opération
Certifications/Conformité Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001
Type d’emballage Sachet
Dimensions (L x l) 44 x 50 cm
Poids (métrique) 12 g/m2
Structure Élastique avec extrémités soudées