Learn More
Medicom™ Charlotte simple élastique Hopen™
La charlotte simple élastique Medicom™ Hopen™ offre une couverture complète de la tête pour assurer la rétention des utilisateurs
26.60€ - 84.00€
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 |
|---|---|
| Dimensions (L x l) | 44 x 50 cm |
| Jetable | Oui |
| Matériau | PP |
| Type d’emballage | Sachet |
| Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16584111
|
Medicom™
70.102 |
Blue |
84.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
16574111
|
Medicom™
70.101 |
Blanc |
84.00€ 26.60€ / 1000 pièces Économisez 57.40€ 68% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Le modèle simple élastique fournit à l’utilisateur un bon soutien en couvrant l’intégralité de ses cheveux
- Possibilité d’identification par code couleur
- Destinée à être portée par les patients et les soignants dans la salle d’opération
- Peut être utilisée comme objet de contrôle de l’environnement dans HACCP et dans diverses autres industries
Spécification
| Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 | |
| Oui | |
| Sachet |
| 44 x 50 cm | |
| PP | |
| Non stérile |