Learn More
BD Tampon de coloration brilliant Horizon™
Code produit 15874969 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15874969 1000 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15874969 Fournisseur BD Code fournisseur 566349
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Le tampon de coloration brillant BD Horizon™ est un tampon utilisé pour la coloration immunofluorescente des cellules.
Conçu pour compléter les expériences de cytométrie en flux multicolore qui utilisent deux réactifs de coloration ou plus différents conjugués avec des colorants polymères fluorescents brillants BD Horizon
Les interactions de colorants fluorescents peuvent provoquer des artefacts de coloration qui peuvent affecter l’interprétation des données
Pour des résultats optimaux et reproductibles, le tampon de coloration brillant BD Horizon doit être utilisé à tout moment, deux colorants brillants BD Horizon ou plus sont utilisés dans la même expérience
Lors de l’utilisation d’un seul réactif brillant BD Horizon dans une expérience, le tampon de coloration brillant n’est pas nécessaire
Le tampon de coloration brillant BD Horizon est compatible avec l’utilisation d’autres réactifs de coloration fluorescents conjugués à des fluorochromes traditionnels, tels que la fluorescéine, la phycoérythrine ou les colorants Alexa Fluor™.
  • Volume par test : 50 μl/test
  • 1000 tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Immunofluorescence
Format Liquide
Quantité 1000 tests