Learn More
Systec™ Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal série DE
Code produit 12082959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
113 L (total), 100 L (nominal)
211 L (total), 200 L (nominal)
50 L (total), 45 L (nominal)
95 L (total), 90 L (nominal)
Profondeur (métrique) de la chambre:
500 mm
700 mm
1 000 mm
Diamètre (métrique) de la chambre:
344 mm
400 mm
500 mm
Modèle:
DE-100
DE-45
DE-90
DE200
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Profondeur (métrique) de la chambre Diamètre (métrique) de la chambre Modèle Conditionnement
12082959 113 L (total), 100 L (nominal) 500 mm 500 mm DE-100 1 pièce
10405373 50 L (total), 45 L (nominal) 500 mm 344 mm DE-45 1 pièce
12072959 95 L (total), 90 L (nominal) 700 mm 400 mm DE-90 1 pièce
12002969 211 L (total), 200 L (nominal) 1 000 mm 500 mm DE200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour r\u00E9pondre \u00E0 vos besoins de st\u00E9rilisation, l'autoclave peut n\u00E9cessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12082959 Fournisseur Systec™ Code fournisseur 1600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19176.35€
    17955.64€ / 1 pièces
    Économisez 1220.71€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Pour r\u00E9pondre \u00E0 vos besoins de st\u00E9rilisation, l'autoclave peut n\u00E9cessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal série DE Systec™ est économique, adapté aux applications de stérilisation de base et peut accepter des options d’optimisation de processus supplémentaires limitées.
  • Fonctions standard :
    • Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
    • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
    • Plage de températures et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec DE-23)
    • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
    • Nombre de programmes de stérilisation : 12
    • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
    • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
    • Minuteur pour le démarrage des programmes
    • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
    • Sonde de température flexible PT-100
    • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
    • Programme spécial pour les tubes Durham
    • Calcul de la valeur F0.
    • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
    • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
    • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
    • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
  • Des options supplémentaires sont disponibles pour la température, la pression, le refroidissement, la filtration de l’évacuation et la documentation des données.
Spécification
Capacité (métrique) 113 L (total), 100 L (nominal)
Profondeur (métrique) de la chambre 500 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 500 mm
Modèle DE-100
Type de produit Autoclave de table horizontal à chargement frontal