Learn More
Nabertherm™ Four horizontal à tubes haute température
Code produit 17308119 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
50 mm
80 mm
120 mm
max. (métrique):
1600°C
1700°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Tube de procédé max. (métrique) unitSize
17308119 80 mm 1800°C 1 pièce
17358109 50 mm 1600°C 1 pièce
17368109 50 mm 1700°C 1 pièce
17378109 50 mm 1800°C 1 pièce
17388109 80 mm 1600°C 1 pièce
17318119 120 mm 1600°C 1 pièce
17328119 120 mm 1700°C 1 pièce
17338119 120 mm 1800°C 1 pièce
17398109 80 mm 1700°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17308119 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur RH281V8AN
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à tubes horizontaux haute température.Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâc
  • Utilisation : horizontale
  • Branchement électrique : 3-phase
Spécification
Type de contrôleur P570
Description Horizontal
max. (métrique) 1800°C
Dimensions (L x l x H) extérieures 650 x 580 x 660 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 80 mm
Poids (métrique) 90 kg