Learn More
Nabertherm™ Four horizontal à tubes haute température
Code produit 15591012 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
max. (métrique):
1600°C
1700°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) extérieures max. (métrique) Conditionnement
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600°C 1 pièce
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600°C 1 pièce
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600°C 1 pièce
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700°C 1 pièce
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700°C 1 pièce
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800°C 1 pièce
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15591012 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur 001484430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à tubes horizontaux haute température.Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz disponibles.
  • Utilisation : horizontale
  • Branchement électrique : 3-phase
Spécification
Type de contrôleur P470
Zone chauffée 300 mm
max. (métrique) 1600°C
Uniformité de la température Longueur de température constante ± 5 K : 100 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 620 x 550 x 640 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 80 mm