Learn More
Erlab Hotte à flux laminaire horizontal - Olis 1800
Code produit 18869963 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Armoire à flux d’air laminaire horizontal
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18869963 Armoire à flux d’air laminaire horizontal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18869963 Fournisseur Erlab Code fournisseur NOROLIS19814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9275.00€
    8632.00€ / 1 pièces
    Économisez 643.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Espace maximal, précision maximale – allie une capacité de flux d'air exceptionnelle et ISO Pureté de classe 5 pour les environnements les plus exigeants.
  • Hotte à flux laminaire horizontal Olis
  • Modèle : 1800
  • Protection assurée : ISO Classe 5, selon la norme NF EN ISO 14644 ; Filtres HEPA H14 - 99,995% MPPS (norme EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 1945 x 795 x 1075 mm
  • Débit d'air : 1665 m³/h
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Consommation électrique : 700 W
  • Écran tactile
  • Panneaux latéraux : P mmA transparent
  • Surface de travail : Acier inoxydable brossé 304L
  • Base réglable, avec ou sans roulettes
  • Prises électriques : 1 prise électrique supplémentaire
  • Gaz, robinet à vide
  • Qualification standard à l'installation
  • Qualification IQ/OQ à l'installation
Spécification
Type de produit Armoire à flux d’air laminaire horizontal
Revêtement Époxy
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage LED (Voyant LED)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable