Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes
Code produit 11922915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de dents:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Épaisseur (métrique) des dents:
0,1 cm
0,15 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de dents Épaisseur (métrique) des dents Conditionnement
11922915 12 0,15 cm 1 pièce
12453657 8 0,15 cm -
11958726 32 0,1 cm 1 pièce
11962915 24 0,15 cm 1 pièce
11982925 1 20 cm 1 pièce
12443657 8 0,1 cm 1 pièce
11787115 36 0,15 cm 1 pièce
11952915 24 0,1 cm 1 pièce
11972915 36 0,1 cm 1 pièce
11972985 28 0,1 cm 1 pièce
11932915 16 0,1 cm 1 pièce
11942915 16 0,15 cm 1 pièce
11912915 12 0,1 cm 1 pièce
12423657 20 0,15 cm 1 pièce
10697624 28 0,15 cm 1 pièce
11988536 32 0,15 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11922915 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur A212D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.94€
    59.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.94€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les grands systèmes sur gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d'électrophorèse sur gel Owl A2 et A5
Type Peigne standard
Dimensions du gel 25 x 20 cm
Nombre de dents 12
Épaisseur (métrique) des dents 0,15 cm
Volume (de remplissage) métrique 105 μl
Longueur (impériale) du gel 9,8 po
Longueur (métrique) globale 25 cm
Largeur (impériale) du gel 7,8 po
Largeur (impériale) des dents 0,57 po
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Largeur (métrique) des dents 1,45 cm