Learn More
Brady™ Panneau de sécurité horizontal - Accès interdit aux personnes non autorisées
Code produit 16521330 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16521330 150 x 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16521330 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 195925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.50€
    19.92€ / 1 pièces
    Économisez 4.58€
    18% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau de sécurité indiquant une action obligatoire.
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number P/PIC209/FR570-PP-450x150mm/1-B
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Langues Français
Dimensions (L x l) 150 x 450 mm
Texte affiché Accès interdit aux personnes non autorisées
Couleur Rouge sur blanc