Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Accessoire pour avertisseur sonore et stroboscope
Code produit 16228821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
16228821 Rouge 1 pièce
16238821 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16228821 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 42002
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’ensemble avertisseur sonore et stroboscope, qui émet un avertissement sonore / visuel, associe les caractéristiques d’une mini-sirène à un stroboscope au xénon. Convient aux emplacements internes ou externes où une combinaison de sons forts et de signaux visuels est nécessaire. Compatible PLC. Idéal pour un montage mural ou sur panneau.
  • Circuit de stroboscope au xénon entièrement intégré
  • Corps en plastique ABS très résistant
  • Type 4X, IP54
  • Conformité CE
  • Fournissant un avertissement sonore / visuel, l’ensemble sirène / stroboscope LP7 associe les caractéristiques d’une mini-sirène à un circuit de stroboscope au xénon entièrement intégré. Résultat : une unité intéressante adaptée aux emplacements internes ou externes, où une combinaison de sons forts et de signaux visuels est nécessaire.
  • La tension de fonctionnement est comprise entre 18 et 30 VCC avec une consommation moyenne de courant de seulement 68 mA. Le LP7 dispose de deux modes de tonalité commutables : balayage et continu.
  • Le LP7 a une plage de 82 à 100 dB à 10′ (92-110 dB à 1 m), selon la tonalité sélectionnée. Le contrôle du volume est réglé par un commutateur DIP, qui permet un réglage de 20 dB.
  • Le LP7 est doté d’un stroboscope au xénon lumineux qui produit 0,7 joule d’énergie flash avec une fréquence de 60 clignotements par minute. La balise fonctionne conjointement avec n’importe quelle tonalité sélectionnée. L’ensemble sirène / stroboscope Federal Signal modèle LP7 est compatible PLC. Ce modèle est idéal pour les applications à montage mural ou sur panneau, où une tension faible est requise.
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
Certifications/Conformité CE / RoHs
Couleur Rouge
Description 0,7 joule d’énergie flash avec une fréquence de 60 clignotements par minute
Diamètre (impériale) 3,66 in
Dimensions (L x l x H) 7 x 7 x 7 po
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17,78 cm
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,78 cm
Matériau ABS à usage intensif
Tension 18-30V CC
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 17,78 cm