Learn More
Cole-Parmer Raccords cannelés pour tuyau d'arrosage, réducteur droit, acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Assemblage rapide et facile sans outils. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme à la norme RoHS
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | non-DEHP ;non-phthalate ;RoHS |
| Diamètre (impériale) interne | 3/32 po |
| Diamètre (impériale) externe | 1/8 po |
| Port de sortie | Réducteur à raccord cannelé |
| Méthode de stérilisation | Irradiación con haz de electrones/gamma, EtO o autoclave hasta 134 °C |
| Forme | Structuré |
| Couleur | En métal |