Learn More
Welch Ilmvac™ Connecteur pour tuyau
Code produit 12724658 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
DN 16 KF - DN 12
DN 16 KF - DN 20
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12724658 DN 16 KF - DN 20 1 pièce
10673881 DN 16 KF - DN 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12724658 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 70171202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.41€
    49.30€ / 1 pièces
    Économisez 26.11€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Conçu pour une utilisation avec les pompes à palettes étanches à l’huile Welch Ilmvac™.
  • Connecteur pour tuyau en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Dimensions DN 16 KF - DN 20
Type Connecteur pour tuyau