Learn More
HUBER Tuyau pour l’eau de refroidissement
Code produit 10013752
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1
Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1/2
Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G3/4
Eau de refroidissement PZ-90-1-G1
Eau de refroidissement PZ-90-1-G1/2
Eau de refroidissement PZ-90-1-G3/4
Eau de refroidissement PZ-90-2-G1
Eau de refroidissement PZ-90-2-G1/2
Eau de refroidissement PZ-90-2-G3/4
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10013752 Eau de refroidissement PZ-90-2-G3/4 1 pièce
10769253 Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1 1 pièce
10512923 Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G3/4 -
10555413 Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1/2 1 pièce
10684653 Eau de refroidissement PZ-90-1-G1 1 pièce
10623903 Eau de refroidissement PZ-90-1-G1/2 -
10339382 Eau de refroidissement PZ-90-1-G3/4 -
10399232 Eau de refroidissement PZ-90-2-G1/2 1 pièce
10655413 Eau de refroidissement PZ-90-2-G1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10013752 Fournisseur HUBER Code fournisseur 16856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    120.00€ / 1 pièces
    Économisez 15.00€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tuyau tressé
  • Tuyau tressé
  • Température minimale : -20°C
  • Température maximale : 90°C
Spécification
À utiliser avec (équipement) Eau de refroidissement PZ-90-2-G3/4
Gamme de températures -20°C à +90°C
Type Tuyau