Learn More
Fistreem International™ Pression du raccord de tuyau
Code produit 12884072
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Puri-Fi Fistreem
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12884072 Puri-Fi Fistreem 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12884072 Fournisseur Fistreem International™ Code fournisseur DCF738500M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    68.86€ / 1 pièces
    Économisez 6.14€
    8% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Type de produit Raccord de tuyau sous pression
À utiliser avec (équipement) Puri-Fi Fistreem
Hauteur (métrique) 245 mm
Comprend Valve de débit des eaux
Quantité 1 de chaque