Learn More
Buerkle™ Embout de tuyau en PP pour robinet d’arrêt Buerkle™
Code produit 10654765 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10654765 10 mm 1 pièce
10260272 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654765 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 05251310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.84€
    17.05€ / 1 pièces
    Économisez 5.79€
    25% de réduction
En stock
La buse de tuyau bleue en polypropylène Buerkle™ est un accessoire étanche pour une utilisation avec le robinet d’arrêt Buerkle™.
  • Pièces en contact avec le milieu fabriquées en PP, polyéthylène et PTFE.
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Buse de tuyau
Diamètre (métrique) 10 mm
Description Bleu
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt
Connectors Hose