Learn More
Hosenkoside B, MedChemExpress
Description
Hosenkoside B is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hosenkoside B |
| CAS | 156764-82-8 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C48H82O20 |
| Quantité | 5 mg |
| SMILES | C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@@]([C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]5([H])[C@]6(C)CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 979.15 |
| Poids de la formule | 979.15 |
| Pourcentage de pureté | 96.23% |
| Afficher plus |