Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Papier toilette en rouleau jumbo, papier toilette double épaisseur, 12 rouleaux x 500 feuilles de papier toilette blanc (2 400 m)
Description
- Chaque rouleau individuel de papier toilette jumbo contient 500 feuilles de papier toilette blanches, gaufrées et à 2 plis.
- Le rouleau de papier toilette Jumbo offre une solution efficace pour les lieux à forte fréquentation, avec une chasse d'eau fiable pour prévenir les obstructions et favoriser une hygiène optimale des sanitaires.
- Papier toilette commercial haute capacité, chaque rouleau étant 5 fois plus long qu'un rouleau standard.
- Pour garantir le respect de l'environnement, le papier toilette est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées et porte l'Écolabel européen.
- Compatible avec une variété de Kimberly-Clark™ options de distributeurs de papier toilette
Specifications
Specifications
| Type de produit | Papier toilette géant |
| Longueur (impériale) | 23,3 in |
| Longueur (métrique) | 9 cm |
| Largeur (impériale) | 15,5 in |
| Largeur (métrique) | 40 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | Certification ISO 14001 et ISO 9001, Ecolabel européen et FSC |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 40 x 9 cm |
| Format | 76 mm (noyau) |
| Show More |