Learn More
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Plaque chauffante, 50 °C à 500 °C, acier inoxydable
Code produit 10358783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
440 x 100 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
10358783 440 x 100 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10358783 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur 4A
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Rectangle, Dimensions : 17 x 5,5 in.
  • La plaque de faible masse est chauffée électriquement sur toute sa surface et est intégrée dans un cadre en acier inoxydable de qualité supérieure monté sur un boîtier en acier inoxydable isolé à l’intérieur
  • Le système de contrôle de la température est régulé par un capteur de température électronique NiCr-Ni dont la plage de régulation se situe entre 50 et 60 °C.° et 500 °C
  • Le contrôleur est intégré dans un boîtier en aluminium moulé sous pression
  • Le temps de chauffage à 500 °C est d'environ 8 minutes.
  • Quatre pieds, réglables individuellement sur une hauteur d'environ 8 mm, assurent une stabilité horizontale.
  • Doté de prises supplémentaires pour 4 tiges de cornue à visser (situées à 100 mm les unes des autres)
Spécification
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Dimensions 17 x 5,5 po
max. (métrique) 50°C à 500°C
Poids (impériale) 11 lb.
Hauteur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) 440 mm
Poids (métrique) 5 kg
Largeur (métrique) 100 mm
Puissance 1 500 w
Forme Rectangle
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Dimensions (L x l x H) 440 x 100 x 300 mm