Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 30 °C à 110 °C
Product Code. 10066071
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 1000 W
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Unit Size
10066071 230 V, 1000 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10066071 Supplier Gestigkeit Harry™ Supplier No. HB110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.75€
    1071.16€ / 1 pièces
    Économisez 393.59€
    26% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme : Rectangle, Dimensions : 7,9 x 24 in.
Forme : Rectangle ; Dimensions : 7,9 x 24 in
Specifications
Dimensions 7,9 x 24 po
max. (métrique) 30°C à 110°C
Poids (impériale) 24.3 lb.
Poids (métrique) 11 kg
Puissance 1 000 w
Alimentation électrique 230 V, 1000 W
Forme Rectangle
Tension 230 V
Type Plaque chauffante