Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante °en céramique, de 50 °C à 500 °C
Product Code. 10384231
Change view
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
céramique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau de la plaque supérieure
10384231 céramique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10384231 Supplier Gestigkeit Harry™ Supplier No. 44SR
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme : Rectangle, Dimensions : 22,8 x 16,9 in.
Forme : Rectangle ; Dimensions : 22,8 x 16,9 in.
Specifications
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 22,8 x 16,9 in
max. (métrique) 50°C à 500°C
Profondeur (métrique) 440 mm
Poids (impériale) 25.4 lb.
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 11,5 kg
Largeur (métrique) 590 mm
Puissance 5 700 w
Alimentation électrique 400 V, 50/60 Hz, 5700 W
Fréquence 50/60 Hz
Forme Rectangle
Tension 400 V
Type Plaque chauffante