Learn More
Stuart™ Accessoires de plaques chauffantes
Code produit 15125914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
5 ml
10 ml
25 ml
Type:
Base de bloc
Collier de serrage, bloc chauffant
Insérer le bloc
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type unitSize
15125914 5 ml Insérer le bloc 1 pièce
15105924 10 ml Insérer le bloc 1 pièce
15135924 25 ml Insérer le bloc 1 pièce
15135934 S Collier de serrage, bloc chauffant 1 pièce
15105914 S Base de bloc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15125914 Fournisseur Stuart™ Code fournisseur 0480598
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour plaques chauffantes à utiliser avec les plaques chauffantes/agitateurs dotés d'une plaque supérieure de 6 x 6 in.
  • Ce système de bloc chauffant avec inserts interchangeables peut être utilisé avec divers Stuart Plaques chauffantes et agitateurs pour plaques chauffantes
  • Conçu pour chauffer les flacons à fond rond
  • Plaques de base de petite et moyenne taille offertes ; chacune peut accueillir jusqu’à trois inserts pour bloc chacun
  • Une troisième plaque de base plus large est dotée de poignées résistantes à la chaleur et accepte un insert monobloc pour les flacons jusqu'à 500 mL.
  • Les inserts pour blocs anodisés résistants aux produits chimiques et aux solvants fournissent une méthode sûre pour la synthèse de réactions simples ou multiples
  • Les accessoires pour plaques chauffantes offrent des performances de chauffage égales ou supérieures à celles de l'huile de silicone.
  • Le puits peu profond offre un excellent transfert de température sans compromettre la vision de la réaction ou risquer de fissurer la verrerie
  • Chaque plaque de base comporte un trou pour accueillir une sonde de contrôleur de température
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques chauffantes (6 x 6 po)
Quantité 3/boîte
Dimensions 5 ml
Type Insérer le bloc