Learn More
Stuart™ Accessoires de plaques chauffantes
Description
- Ce système de bloc chauffant avec inserts interchangeables peut être utilisé avec divers Stuart Plaques chauffantes et agitateurs pour plaques chauffantes
- Conçu pour chauffer les flacons à fond rond
- Plaques de base de petite et moyenne taille offertes ; chacune peut accueillir jusqu’à trois inserts pour bloc chacun
- Une troisième plaque de base plus large est dotée de poignées résistantes à la chaleur et accepte un insert monobloc pour les flacons jusqu'à 500 mL.
- Les inserts pour blocs anodisés résistants aux produits chimiques et aux solvants fournissent une méthode sûre pour la synthèse de réactions simples ou multiples
- Les accessoires pour plaques chauffantes offrent des performances de chauffage égales ou supérieures à celles de l'huile de silicone.
- Le puits peu profond offre un excellent transfert de température sans compromettre la vision de la réaction ou risquer de fissurer la verrerie
- Chaque plaque de base comporte un trou pour accueillir une sonde de contrôleur de température
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes (6 x 6 po) |
| Dimensions | S |
| Type | Collier de serrage, bloc chauffant |