Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante à six positions, en fonte
Description
Forme : Ronde ; Taille : 3,35 in de diamètre.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Fonte |
| Dimensions | 3,35 po de dia. |
| Profondeur (métrique) | 155 mm |
| Poids (impériale) | 15.4 lb. |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Longueur (métrique) | 725 mm |
| Poids (métrique) | 7 kg |
| Puissance | 2700 w |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 2700 W |
| Nbre de positions | 6 |
| Afficher plus |