Learn More
Cytiva Mélange Hot Start Mix RTG
Code produit 10625985 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
RTG mélange de démarrage à chaud illustra
Quantité:
100 réactions
480 réactions
8 réactions
96 réactions
Volume:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Volume Conditionnement
10625985 RTG mélange de démarrage à chaud illustra 480 réactions 200 μl 1 pièce
10544625 RTG mélange de démarrage à chaud illustra 96 réactions 200 μl 1 pièce
10126624 RTG mélange de démarrage à chaud illustra 100 réactions 500 μl 100 réactions
11349941 RTG mélange de démarrage à chaud illustra 8 réactions 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10625985 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28900654
 Article restreint
En stock
Formulation pré-mélangée, pré-distribuée et stable à température ambiante offrant des performances robustes et fiables pour les applications PCR exigeantes dans lesquelles la haute spécificité et la haute sensibilité sont essentielles au succès
  • La séquestration d’amorce bloque efficacement plus de 99 % de l’activité de la polymérase lors de la configuration minimisant efficacement toute formation d’amorce ou d’amorce-dimère non spécifique
  • La protéine d’activateur recombinante limite le risque de contamination par un mammifère associé aux anticorps de démarrage à chaud
  • L’activation de démarrage à chaud rapide préserve l’intégrité de l’échantillon en évitant un traitement thermique précyclable étendu
  • Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
  • La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1,75 unité d’ADN polymérase recombinante PuReTaq, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisants, BSA et tampon de réaction. À température ambiante dans une housse avec un desséchant
Description Mélange de réactifs de PCR préformulé et prédistribué, lyophilisé comprenant de l’ADN polymérase PuReTaq haute qualité et une protéine activatrice à démarrage à chaud “hot start”, pour une spécificité et une reproductibilité accrues des amplifications par
Format Tube
Type de produit RTG mélange de démarrage à chaud illustra
Quantité 480 réactions
À utiliser avec (application) PCR standard
Nbre de réactions 480
Volume 200 μl