Learn More
Horst™ Bandes chauffantes
Product Code. 11917887
Change view
Click to view available options
Tension:
77V
120V
230 V
230V
Puissance:
26w
62w
66w
70w
80w
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tension Puissance Unit Size
11917887 230V 62w 1 pièce
11912033 230V 66w 1 pièce
11927887 120V 62w 1 pièce
11947897 230V 70w 1 pièce
11947877 77V 26w 1 pièce
11982016 230 V 80w 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11917887 Supplier Horst™ Supplier No. SQ00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.24€
    174.29€ / 1 pièces
    Économisez 158.95€
    47% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Dimensions (L x l) 1,13m
Dimensions (L x l x H) 1,13m
Tension 230V
Alimentation électrique Tension 230 V
Puissance 62w
Type de produit Bande à chaud