Learn More
Abnova™ ADN polymérase HotTaq
Description
- L’enzyme s’est avérée exempte d’activité d’exonucléase 3′ - 5′.
- Avant la première étape de la PCR, l’ADN polymérase HotTaq doit être activée par une incubation de 15 minutes à 95-97°C.
Specifications
Specifications
| Concentration | 10 U/μL |
| Contenu et stockage | À conserver à -20 °C. Stabilité garantie pendant 6 mois dans des conditions de stockage appropriées. |
| Quantité | 2500 unités |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
| Tampon de stockage | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 % |