Learn More
Sperian™ Bouchons d'oreille en mousse Honeywell 303 L Honeywell™ Howard Leight™ Bilsom™
Code produit 11827020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200/Bte
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11827020 200/Bte 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11827020 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1005073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.78€
    48.00€ / 200 paires
    Économisez 78.78€
    62% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les travailleurs qui ont besoin de bloquer le bruit fort. Les bouchons d'oreille en mousse 303 L Sperian™ Honeywell™ Howard Leight™ Bilsom™ offrent la meilleure protection et le meilleur confort possible dans un bouchon
  • La mousse souple de polyuréthane offre un confort d’utilisation prolongée et une bonne performance
  • Le revêtement lisse et antisalissure empêche la saleté ou d’autres substances de s’accumuler sur la peau ou d’entrer dans le canal de l’oreille
  • Bouchons d’oreilles en polyuréthane les plus utilisés en Europe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune, blanc
Dimensions Standard
Quantité 200/Bte
Plug Shape Point
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique